Tisk…
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18106-250MG OR18106-100MG OR18106-1G
APOSOR18106-250MGEA 3740 CZK
APOSOR18106-250MG APOSOR18106-100MG APOSOR18106-1G
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₇BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10699211
CAS číslo: 74420-51-2