Tisk…
2-Bromo-5-cyanopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18105-1G OR18105-250MG
APOSOR18105-1GEA 953 CZK
APOSOR18105-1G APOSOR18105-250MG
2-Bromo-5-cyanopyrazine
2-Bromo-5-cyanopyrazine
Vzorec: C₅H₂BrN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09909652
CAS číslo: 221295-04-1