Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR18104-1G OR18104-250MG
APOSOR18104-1GEA 705 CZK
APOSOR18104-1G APOSOR18104-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,12 g/mol
Bod tání: 146…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464254
CAS číslo: 25016-20-0