Tisk…
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 2-naphthol-3,6-disulphonate
OR18078-100G OR18078-500G
APOSOR18078-100GEA 744 CZK
APOSOR18078-100G APOSOR18078-500G
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate, Technical Grade
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate
Vzorec: C₁₀H₆O₇S₂.2Na
MW: 348.25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065915
CAS číslo: 135-51-3