Tisk…
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-iodo-4-nitrobenzene, 4-Chloro-3-iodonitrobenzene
OR18059-1G OR18059-5G OR18059-25G
APOSOR18059-1GEA 622 CZK
APOSOR18059-1G APOSOR18059-5G APOSOR18059-25G
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClINO₂
MW: 283.4500 g/mol
Bod tání: 73…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11521301
CAS číslo: 74534-15-9