Tisk…
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18056-1G OR18056-250MG
APOSOR18056-1GEA 705 CZK
APOSOR18056-1G APOSOR18056-250MG
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₈H₆BrN₃O₂
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09026989
CAS číslo: 1000343-58-7