Tisk…
7-Bromo-1-tetralone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR18054-100G OR18054-25G OR18054-5G
APOSOR18054-100GEA 6220 CZK
APOSOR18054-100G APOSOR18054-25G APOSOR18054-5G
7-Bromo-1-tetralone 99%
7-Bromo-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₉BrO
MW: 225.08
Bod tání: 75…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179287
CAS číslo: 32281-97-3