Tisk…
5-Bromo-2-chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18050-1G OR18050-500MG
APOSOR18050-1GEA 26220 CZK
APOSOR18050-1G APOSOR18050-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Vzorec: C₉H₆BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14584776
CAS číslo: 1221792-18-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III