Tisk…
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-ethoxynicotinic acid
OR18046-1G OR18046-250MG OR18046-5G
APOSOR18046-1GEA 910 CZK
APOSOR18046-1G APOSOR18046-250MG APOSOR18046-5G
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
5-Chloro-2-ethoxy-nicotinic acid
Vzorec: C₈H₈ClNO₃
MW: 201.61 g/mol
Bod tání: 115.5…117.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07403147
CAS číslo: 68359-07-9