N-Boc-L-serine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR18040-10G
OR18040-250G
OR18040-50G
APOSOR18040-10GEA
622
CZK
APOSOR18040-10G
APOSOR18040-250G
APOSOR18040-50G
N-Boc-L-serine
N-Boc-L-serine
Vzorec:
C₈H₁₅NO₅ Bod tání: 91 °C Bod vzplanutí: 186 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00037243 CAS číslo: 3262-72-4 |