Tisk…
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18031-250MG OR18031-100MG OR18031-1G
APOSOR18031-250MGEA 2330 CZK
APOSOR18031-250MG APOSOR18031-100MG APOSOR18031-1G
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride 97%
(Quinolin-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₁ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09966142
CAS číslo: 861036-67-1