Tisk…
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18028-1G OR18028-500MG OR18028-5G
APOSOR18028-1GEA 9560 CZK
APOSOR18028-1G APOSOR18028-500MG APOSOR18028-5G
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14560550
CAS číslo: 70978-07-3