Tisk…
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18027-250MG OR18027-1G
APOSOR18027-250MGEA 1370 CZK
APOSOR18027-250MG APOSOR18027-1G
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 141761-82-2