Tisk…
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18024-5G
APOSOR18024-5GEA 4140 CZK
APOSOR18024-5G
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Vzorec: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,0181 g/mol
Bod tání: 124…129 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03931293
CAS číslo: 25121-87-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III