2-Benzylacrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR18022-100G
OR18022-25G
APOSOR18022-100GEA
1240
CZK
APOSOR18022-100G
APOSOR18022-25G
2-Benzylacrylic acid
2-Benzylacrylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ Bod tání: 70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00854174 CAS číslo: 5669-19-2 |