Tisk…
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromothiophene-2-carbonitrile
OR18012-1G OR18012-5G OR18012-250MG
APOSOR18012-1GEA 1080 CZK
APOSOR18012-1G APOSOR18012-5G APOSOR18012-250MG
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₂BrNS
MW: 188,05 g/mol
Bod tání: 43…48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068173
CAS číslo: 18791-98-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III