Tisk…
8-Amino-4-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylquinolin-8-amine
OR18011-250MG OR18011-500MG
APOSOR18011-250MGEA 3410 CZK
APOSOR18011-250MG APOSOR18011-500MG
8-Amino-4-methylquinoline
8-Amino-4-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03819702
CAS číslo: 62748-01-0