Tisk…
2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18002-100G OR18002-25G OR18002-5G
APOSOR18002-100GEA 4470 CZK
APOSOR18002-100G APOSOR18002-25G APOSOR18002-5G
2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Bod varu: 135…136 °C/8mmHg
Bod tání: 38…41 °C
Hustota: 0,803 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134555
CAS číslo: 41085-43-2