Tisk…
2-Amino-5-cyanopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Aminopyrazine-2-carbonitrile
OR18000-5G
APOSOR18000-5GEA 4300 CZK
APOSOR18000-5G
2-Amino-5-cyanopyrazine
2-Amino-5-cyanopyrazine
Vzorec: C₅H₄N₄
MW: 120,1100 g/mol
Bod tání: 206…207 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08234954
CAS číslo: 113305-94-5