Tisk…
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17993-25G OR17993-5G OR17993-100G
APOSOR17993-25GEA 1370 CZK
APOSOR17993-25G APOSOR17993-5G APOSOR17993-100G
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrINO₂
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11505492
CAS číslo: 112671-42-8