Tisk…
Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17991-10G OR17991-1G OR17991-5G
APOSOR17991-10GEA 5790 CZK
APOSOR17991-10G APOSOR17991-1G APOSOR17991-5G
Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl-3-aminothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂S
Bod tání: 198…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174679
CAS číslo: 111042-89-8