Tisk…
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate
OR17937-1G OR17937-500MG
APOSOR17937-1GEA 705 CZK
APOSOR17937-1G APOSOR17937-500MG
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6342 g/mol
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09034640
CAS číslo: 16017-69-9