Tisk…
4-Aminoquinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17934-1G OR17934-5G OR17934-10G
APOSOR17934-1GEA 827 CZK
APOSOR17934-1G APOSOR17934-5G APOSOR17934-10G
4-Aminoquinoline 95+%
4-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,1700 g/mol
Bod tání: 152…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463448
CAS číslo: 578-68-7