Tisk…
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17930-1G OR17930-5G OR17930-10G
APOSOR17930-1GEA 2240 CZK
APOSOR17930-1G APOSOR17930-5G APOSOR17930-10G
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 98%
3-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11518974
CAS číslo: 633328-33-3