Tisk…
Furo[3,2-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17929-1G OR17929-250MG
APOSOR17929-1GEA 3310 CZK
APOSOR17929-1G APOSOR17929-250MG
Furo[3,2-b]pyridine
Furo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Bod varu: 79…80 °C/12mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870744
CAS číslo: 272-62-8