Tisk…
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17924-1G OR17924-250MG
APOSOR17924-1GEA 1040 CZK
APOSOR17924-1G APOSOR17924-250MG
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole 97%
5-Bromo-3-chloro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738284
CAS číslo: 36760-19-7