Tisk…
Kyselina maleinová
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17920-100G OR17920-25G OR17920-10G
APOSOR17920-100GEA 3110 CZK
APOSOR17920-100G APOSOR17920-25G APOSOR17920-10G
Kyselina maleinová
Kyselina maleinová
Vzorec: C₄H₄O₄
Bod varu: 160 °C
Bod tání: 132…140 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063177
CAS číslo: 110-16-7
EINECS: 203-742-5