Tisk…
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17913-10G OR17913-250G OR17913-50G
APOSOR17913-10GEA 417 CZK
APOSOR17913-10G APOSOR17913-250G APOSOR17913-50G
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Bod tání: 260…280 °C (rozkl.)
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003723
CAS číslo: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8,II