Tisk…
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17909-10G OR17909-1G OR17909-50G
APOSOR17909-10GEA 3440 CZK
APOSOR17909-10G APOSOR17909-1G APOSOR17909-50G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128847
CAS číslo: 938-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III