Tisk…
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
OR17907-100G OR17907-500G
APOSOR17907-100GEA 2200 CZK
APOSOR17907-100G APOSOR17907-500G
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.18
Bod varu: 261 °C
Bod tání: 53…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130145
CAS číslo: 7568-92-5
UN: 3263
ADR: 8 II