Tisk…
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17898-250MG OR17898-1G OR17898-5G
APOSOR17898-250MGEA 744 CZK
APOSOR17898-250MG APOSOR17898-1G APOSOR17898-5G
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₆N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03789623
CAS číslo: 25193-95-7