Tisk…

2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR17894-100G OR17894-500G
APOSOR17894-100GEA 2150 CZK
APOSOR17894-100G APOSOR17894-500G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂ClN
MW: 271,3400 g/mol
Bod tání: 39…43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08687254
CAS číslo: 137628-17-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR