Tisk…
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17893-1G OR17893-5G
APOSOR17893-1GEA 910 CZK
APOSOR17893-1G APOSOR17893-5G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₂BrClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12827549
CAS číslo: 760207-83-8