Tisk…
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
OR17891-100G OR17891-10G OR17891-50G
APOSOR17891-100GEA 4800 CZK
APOSOR17891-100G APOSOR17891-10G APOSOR17891-50G
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Vzorec: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 185…186 °C
Bod tání: 3 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001403
CAS číslo: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5