Tisk…
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
OR17884-5G OR17884-1G OR17884-250MG
APOSOR17884-5GEA 7250 CZK
APOSOR17884-5G APOSOR17884-1G APOSOR17884-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₂₄H₅₄P₂Pd
MW: 511,05 g/mol
Bod tání: 258…272 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03094580
CAS číslo: 53199-31-8