4-Chloro-o-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR17861-100G
OR17861-250G
OR17861-25G
APOSOR17861-100GEA
1490
CZK
APOSOR17861-100G
APOSOR17861-250G
APOSOR17861-25G
4-Chloro-o-toluidine
4-Chloro-o-toluidine
Vzorec:
C₇H₈ClN Bod varu: 241 °C Bod tání: 24…30 °C Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007842 CAS číslo: 95-69-2 EINECS: 202-441-6 UN: 2239 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...