Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17854-1G OR17854-5G
APOSOR17854-1GEA 622 CZK
APOSOR17854-1G APOSOR17854-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1100 g/mol
Bod tání: 203…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159641
CAS číslo: 5952-92-1