Tisk…
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17853-100G OR17853-25G OR17853-5G
APOSOR17853-100GEA 1740 CZK
APOSOR17853-100G APOSOR17853-25G APOSOR17853-5G
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Bod varu: 108…109 °C/11mmHg
Bod tání: 26…28 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00023197
CAS číslo: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II