Tisk…
4-Chloro-2,6-dimethylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17851-1G OR17851-25G OR17851-5G
APOSOR17851-1GEA 744 CZK
APOSOR17851-1G APOSOR17851-25G APOSOR17851-5G
4-Chloro-2,6-dimethylpyridine 98%
4-Chloro-2,6-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646174
CAS číslo: 3512-75-2