Tisk…
3-Iodo-p-toluic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17850-100G OR17850-25G OR17850-5G
APOSOR17850-100GEA 2360 CZK
APOSOR17850-100G APOSOR17850-25G APOSOR17850-5G
3-Iodo-p-toluic acid
3-Iodo-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇IO₂
Bod tání: 208…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010392
CAS číslo: 82998-57-0