Tisk…
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazole-5-sulphonyl chloride
OR17845-1G OR17845-250MG
APOSOR17845-1GEA 6550 CZK
APOSOR17845-1G APOSOR17845-250MG
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride 95%
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09065021
CAS číslo: 1020721-61-2
UN: 3265
ADR: 8,III