Tisk…
2-Bromoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17842-1G OR17842-25G OR17842-5G
APOSOR17842-1GEA 622 CZK
APOSOR17842-1G APOSOR17842-25G APOSOR17842-5G
2-Bromoquinoline 97%
2-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Bod tání: 47…48 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234480
CAS číslo: 2005-43-8