Tisk…
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine, 2-BOC protected, 2-(Boc-amino)-5-(aminomethyl)pyridine
OR17840-1G OR17840-250MG
APOSOR17840-1GEA 6450 CZK
APOSOR17840-1G APOSOR17840-250MG
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 95%
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃O₂
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781132
CAS číslo: 187237-37-2