Tisk…
1-Ethynyl-3-nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Nitrophenylacetylene, 1-Ethynyl-3-nitrobenzene, (3-Nitrophenyl)ethyne, (3-Nitrophenyl)acetylene
OR1784-1G OR1784-25G OR1784-5G
APOSOR1784-1GEA 622 CZK
APOSOR1784-1G APOSOR1784-25G APOSOR1784-5G
1-Ethynyl-3-nitrobenzene 97%
1-Ethynyl-3-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181150
CAS číslo: 3034-94-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III