Tisk…
2-Pyrimidinecarboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17838-1G OR17838-250MG OR17838-5G
APOSOR17838-1GEA 5290 CZK
APOSOR17838-1G APOSOR17838-250MG APOSOR17838-5G
2-Pyrimidinecarboxaldehyde 95%
2-Pyrimidinecarboxaldehyde
Vzorec: C₅H₄N₂O
MW: 108,1 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07778416
CAS číslo: 27427-92-5