Tisk…
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-2-methylpyrimidine
OR17837-1G OR17837-5G OR17837-25G
APOSOR17837-1GEA 3020 CZK
APOSOR17837-1G APOSOR17837-5G APOSOR17837-25G
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124.1400 g/mol
Bod varu: 237 °C
Bod tání: 102…103 °C
Hustota: 1.171 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09414732
CAS číslo: 2239-83-0