Tisk…
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR17832-25G OR17832-1G OR17832-5G
APOSOR17832-25GEA 6580 CZK
APOSOR17832-25G APOSOR17832-1G APOSOR17832-5G
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene 98%
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene
Vzorec: C₁₀H₁₄Br₂S
MW: 326.0912 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274313
CAS číslo: 116971-11-0