Tisk…

3,4-Ethylenedioxythiophene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT

OR17830-100G OR17830-25G OR17830-5G
APOSOR17830-100GEA 5200 CZK
APOSOR17830-100G APOSOR17830-25G APOSOR17830-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Vzorec: C₆H₆O₂S
MW: 142.17 g/mol
Bod varu: 193 °C
Bod tání: 10.5 °C
Hustota: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093622
CAS číslo: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR