Tisk…
3-Bromostyrene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-vinylbenzene
OR17825-1G OR17825-25G OR17825-5G
APOSOR17825-1GEA 622 CZK
APOSOR17825-1G APOSOR17825-25G APOSOR17825-5G
3-Bromostyrene 97%
3-Bromostyrene
Vzorec: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Bod varu: 74…75 °C/3mmHg
Hustota: 1,406 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000088
CAS číslo: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2