Tisk…
2-Chloroethyl methyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17824-100G OR17824-25G OR17824-500G
APOSOR17824-100GEA 1120 CZK
APOSOR17824-100G APOSOR17824-25G APOSOR17824-500G
2-Chloroethyl methyl ether
2-Chloroethyl methyl ether
Vzorec: C₃H₇ClO
Bod varu: 89…90 °C
Bod tání: –55 °C
Hustota: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000972
CAS číslo: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3,II